Läs mer
Merck Vakuumslang
Produktkod. 10527841 Handla allt Merck Produkter
Material:
Latex
Silikon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10527841
Brand: Merck XX6700037
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
Millipore har ett brett urval av kopplingar, adaptrar, ventiler, mätare och slangar som kan användas tillsammans med Millipore filtreringssystem. Med angivna undantag är konstruktionsmaterialet Series 300 rostfritt stål. Tri-Clamp (TC) beslag kallas enligt konventionen som 1 1/2 tum, 2 tum, etc. 1 1/2 tum. TC-kopplingar ansluts till 1 tum eller 1 1/2 tum. OD-rörstorlekar. 2 tum TC-kopplingar ansluts till 2 tum. Endast OD-rörstorlek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Laboratoriefilterhållare eller cykloner
Total längd (engelska) 10 ft.
Total längd (metrisk) 305 cm
Material Latex