Läs mer
Merck Vakuumslang
Handla allt Merck Produkter
Material:
Latex
Silikon
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Millipore har ett brett urval av kopplingar, adaptrar, ventiler, mätare och slangar som kan användas tillsammans med Millipore filtreringssystem. Med angivna undantag är konstruktionsmaterialet Series 300 rostfritt stål. Tri-Clamp (TC) beslag kallas enligt konventionen som 1 1/2 tum, 2 tum, etc. 1 1/2 tum. TC-kopplingar ansluts till 1 tum eller 1 1/2 tum. OD-rörstorlekar. 2 tum TC-kopplingar ansluts till 2 tum. Endast OD-rörstorlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Laboratoriefilterhållare eller cykloner |
| Total längd (engelska) | 10 ft. |
| Total längd (metrisk) | 305 cm |
| Material | Latex |