Läs mer
Merck Luminata™ Classico Western HRP-substrat, 100mL
Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- Reagenset har matchats för att optimera intervallet och känsligheten för detektion med hjälp av olika antikroppar i Western blot-analyser.
- Förblandad för enkelhets skull för att undvika korskontaminering av reagenserna.
- Brett utbud av känsligheter för att tillfredsställa alla detektionsbehov.
- Konsekventa resultat med mindre pipetteringsfel.
- Stabil vid °4 C och även vid rumstemperatur vilket möjliggör förvaring på bänk.
- Bästa detekteringsprestanda i förhållande till konkurrens.
- Kompatibel med både PVDF och nitrocellulosamembran, samt alla vanliga buffertar och blockerande reagenser.
Om inte annat anges i vår katalog eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är våra produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.
Western blotting, dot/slot blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mL |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Dot/Slot Blotting, Western Blotting |