Läs mer
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, 0,8μ m
Produktkod. 10024670 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
37 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Färg:
Svart
Vitt
Typ:
Filtermembran
Filterpar med matchande vikt
Refill för flytande monitor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Färg Typ unitSize
10024670 13 mm Vitt Filtermembran Paket med 100
10004560 25 mm Svart Filtermembran Paket med 100
10310131 25 mm Vitt Filtermembran Paket med 100
11576395 37 mm Vitt Filterpar med matchande vikt Paket med 50
10780303 37 mm Vitt Refill för flytande monitor Paket med 100
10278050 47 mm Svart Filtermembran Paket med 100
10298240 47 mm Vitt Filterpar med matchande vikt Paket med 50
10074690 90 mm Vitt Filtermembran Paket med 100
11586395 142 mm Vitt Filtermembran Paket med 50
10442321 47 mm Vitt Filtermembran Paket med 100
10442131 37 mm Vitt Filtermembran Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10024670 Leverantör Merck Leverantörsnummer AAWP01300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1350.00 SEK / Paket med 100
    Save 200.00 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Membran för blandade cellulosaestrar (MCE), hydrofilt
Designad för luftövervakning, bioanalyser, mejerimikrobiologi, partikelövervakning och partikelavlägsnande. MF-Millipore™ Blandade cellulosaestermembran, 0,80 μm porstorlek finns i en mängd olika diametrar. Består av blandat cellulosamembran i svart eller vitt med en slät eller rutad yta.
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjort MF-&Millipore-handel; membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer.
MF-&Millipore handel; filter utan &Triton handel; ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har en lägre vattenextraktionshalt än standard MF-Millipore handel; &filter.
Drag& Fördelar:
  • Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
  • Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
  • Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bubble Point ≥1,0 bar, luft med vatten
Färg Vitt
Filtertyp Membranfilter
Material MCE
Porstorlek 0,8μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 190 ml/min x cm 2
För användning med (applikation) För luftövervakning, bioanalyser, mejerimikrobiologi, partikelövervakning och partikelavlägsnande
Gasflödeshastighet 16 l/min/cm 2
Kvalitet AAWP
Hydrofobicitet Hydrofil
nr per ärende 100 förpackning
Kvantitet 100/Pk.
Yttyp Vanlig
Tjocklek (metrisk) 150μ m
Typ Filtermembran
Vätbarhet Hydrofil
Diameter (metrisk) 13 mm