Beskrivning
För omedelbar riktning av gastrycket eller vätskeflödet i system med flera celler eller flera reservoarer
- Kan trycksätta upp till tre celler eller reservoarer från en gaskälla eller mata flera celler från en reservoar
- Flera grenrör kan kombineras för att driva fler än tre enheter parallellt
- Tillverkad av delrin plast, Buna-N material
- Kemiskt desinficerande
- Mått: 4 x 2 x 2 tum. (10 x 5 x 5 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Möjliggör drift av flera celler eller reservoarer |
| Material | Delrin plast, Buna-N |
| Kvantitet | 1/Förp. |