Läs mer
Merck Millipore Microfil™ Funnels
Available in different colors
Description
Description
Available in different colors
  • 0.22μm pore size for specific test regulations
  • 0.45μm for general microbiological analysis
  • 0.7μm for chlorinated effluents
  • 0.8μm for yeast or molds applications
Order Info
47mm gridded MCE membrane filters or EZ-Pak™ membrane cartridge
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Kit: 150xMicrofil 250ml funnel + 150x0.45µm 47mm white gridded EZ-Pak membrane (cellulose esters)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med pulver.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose