Läs mer
Merck Millex™-HV Sterile Syringe Filter Unit, PVDF, 0,45 μm
BIOPHARMA
Produktkod. 10030172 Handla allt Merck Produkter
Typ:
Sprutfilter
Sprutfilter (medicinskt)
Diameter (metrisk):
4 mm
13 mm
33 mm
Kvantitet:
100/Pk.
250/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 10030172
Brand: Merck SLHV033RB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färdiga, sprutdrivna enheter utformade för sterilisering och klarning av sterila lösningar finns i 0,1, 0,22, 0,45 och 5,0 μm porstorlekar
Sterila Millex filterenheter finns tillgängliga i ett större 33 mm-hölje med antingen MCE-, PVDF- eller PES-membran. Snabbare flöde: Den större filterytan ökar flödeshastigheten och genomströmningen. Det blir också lättare att filtrera lösningar eftersom det minskar trycket som krävs för att tömma sprutan.Högre drifttryck: Millex-filter har ett maximalt höljetryck på 10,5 bar (150 psig), vilket innebär att du kan filtrera lösningar snabbare än tidigare. kodad: Det färgkodade bandet på Millex-höljet indikerar tydligt vilket membran som finns inuti.Tillverkat för tillförlitlig prestanda: Millex-filter tillverkas i en kontrollerad miljö med hjälp av en automatiserad process. Människohänder rör aldrig vid filtret under monteringen. Ett kvalitetscertifikat som ingår i varje låda beskriver Millipores kvalitetsstandarder i detalj. Val av membran:Millex-filter finns med tre membran: Millipore Express™ (PES)-membran, blandade cellulosaestrar (MCE) och Durapore (PVDF). - Millex-GP-filter har Millipore Express (PES)-membran, vilket ger en unik kombination av hastighet och sex gånger mindre proteinbindning än konkurrerande PES-membran. Millex-GP-filter rekommenderas för sterilfiltrering av proteinlösningar, vävnadsodlingsmedier, buffertar och tillsatser. - Millex-filter med Durapore™ (PVDF)-membran är de lägst proteinbindande sprutfiltren som finns tillgängliga. Använd dem för att filtrera proteinlösningar. 0,2 μm-filtren är steriliseringsbara. Större porstorlekar är till för klarning och förfiltrering. - Millex-MF-filter har membran av blandade cellulosaestrar (MCE), som ger pålitlig, allmän filtrering av vatten eller andra vattenhaltiga lösningar. 0,2 μm-filtren är steriliseringsbara. Större porstorlekar är för klarning och förfiltrering. Tillämpningar: Sterilisering av vattenlösningar, organiska lösningsmedel och gaser, filtrering av högvärdigt protein eller småmolekylära komponenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Uppfyller USP klass VI biologiska tester för plast. Alla 33 mm-filter är CE-märkta och lämpliga för både medicinska och laboratorietillämpningar utanför USA
Färg Gult
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Material (membran) PVDF (hydrofil)
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Ultralåg proteinbindning; Sterilisering av vävnadsodlingsmedia, proteinlösningar eller vattenlösningar
Håll upp volymen (efter luftrening) <100 μl
Material för hölje PVDF
Inloppsstil Luer Lock hona
Outlet stil Luer-slip-hane
Tryckvärdering 145 psi
Kvantitet 250/Pk.
Temperatur (engelska) Drift 113 °F
Temperatur (metrisk) Drift 45 °C
Temperaturområde (engelska) 113 °F
Temperaturområde (metriskt) 45 °C
Spetsmaterial Modifierad akryl
Typ Sprutfilter
Volym (metrisk) 200 mL
Diameter (metrisk) 33 mm