Läs mer
Merck Millicell™ 24-brunnars cellkulturmikroplattor
Produktkod. 10626923 Handla allt Merck Produkter
Change view
Stödjande membran:
PCF
PET
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stödjande membran Porstorlek unitSize
10626923 PCF 0,4 μm Paket med 5
10021953 PET 1 μm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626923 Leverantör Merck Leverantörsnummer PSHT010R5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8535.00 SEK
    7779.20 SEK / Paket med 5
    Save 755.80 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
24-brunnars filterplatta; mottagarbricka med en brunn; lock
Ger dubbelt så stor membranyta som standardplattor med 24 brunnar
Patenterad montering är utformad för att stödja cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för en mängd olika applikationer och är kompatibel med manuell användning eller med automatiserade cellsådd, matning och tvättsystem.
Filterplattans egenskaper
  • Basolaterala åtkomstportar vid varje brunn möjliggör tillsats av media utan att ta isär cellodlingsplattan och mottagarfacket
  • Apical assist skyddar cellmonoskiktet under manuell matning
  • Fötterna på filterplattan höjer och skyddar cellmonoskiktet om matarfacket tas bort
  • Vävnadskulturbehandlat membran främjar cellvidhäftning
  • Upphöjda brunnskanter förbättrar tejpförseglingen
  • Märkning med stora teckensnitt för användarens bekvämlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Med lock
Färg Klart
Kulturområde 0,7 cm 2
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Cellkulturinsats
Räkna väl 24
För användning med (applikation) För cellvidhäftning, cellodling, celldifferentiering, läkemedelstransport och permeabilitet
Inkluderar 24-brunnars cellodlingsplatta, matarbricka med en brunnar, 24-brunnars mottagningsbricka, lock
Porstorlek 0,4 μm
Stödjande membran PCF
Längd (metrisk) 128 mm
Bredd (metrisk) 8.48 cm
Höjd (metrisk) 26.2 mm