Läs mer
Merck Millicell™ 24-brunnars cellkulturmikroplattor
Produktkod. p-4924562 Handla allt Merck Produkter
Stödjande membran:
PCF
PET
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10626923
Brand: Merck PSHT010R5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
24-brunnars filterplatta; mottagarbricka med en brunn; lock
Ger dubbelt så stor membranyta som standardplattor med 24 brunnar
Patenterad montering är utformad för att stödja cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för en mängd olika applikationer och är kompatibel med manuell användning eller med automatiserade cellsådd, matning och tvättsystem.
Filterplattans egenskaper
  • Basolaterala åtkomstportar vid varje brunn möjliggör tillsats av media utan att ta isär cellodlingsplattan och mottagarfacket
  • Apical assist skyddar cellmonoskiktet under manuell matning
  • Fötterna på filterplattan höjer och skyddar cellmonoskiktet om matarfacket tas bort
  • Vävnadskulturbehandlat membran främjar cellvidhäftning
  • Upphöjda brunnskanter förbättrar tejpförseglingen
  • Märkning med stora teckensnitt för användarens bekvämlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Med lock
Färg Klart
Kulturområde 0,7 cm 2
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Cellkulturinlägg
Räkna väl 24
För användning med (applikation) För cellvidhäftning, cellodling, celldifferentiering, läkemedelstransport och permeabilitet
Inkluderar 24-brunnars cellodlingsplatta, matarbricka med en brunnar, 24-brunnars mottagningsbricka, lock
Porstorlek 0,4 μm
Stödjande membran PCF
Längd (metrisk) 128 mm
Bredd (metrisk) 8.48 cm
Höjd (metrisk) 26.2 mm