Description
Includes
24-brunnars filterplatta; mottagarbricka med en brunn; lock
Patenterad montering är utformad för att stödja cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för en mängd olika applikationer och är kompatibel med manuell användning eller med automatiserade cellsådd, matning och tvättsystem.
Filterplattans egenskaper
- Basolaterala åtkomstportar vid varje brunn möjliggör tillsats av media utan att ta isär cellodlingsplattan och mottagarfacket
- Apical assist skyddar cellmonoskiktet under manuell matning
- Fötterna på filterplattan höjer och skyddar cellmonoskiktet om matarfacket tas bort
- Vävnadskulturbehandlat membran främjar cellvidhäftning
- Upphöjda brunnskanter förbättrar tejpförseglingen
- Märkning med stora teckensnitt för användarens bekvämlighet
Specifications
Specifications
| Förslutning ingår | Med lock |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 0,7 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Millicell 24-cellkultur-insertplatta |
| Räkna väl | 24 |
| För användning med (applikation) | Cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för många celltillämpningar |
| Inkluderar | 24-brunnars cellodlingsplatta, matarbricka med en brunnar, 24-brunnars mottagningsbricka, lock |
| Porstorlek | 1 μm |
| Show More |