Läs mer
Merck Millicell™ 24-brunnars cellkulturplattor
Handla allt Merck Produkter
Stödjande membran:
PCF
PET
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Patenterad montering är utformad för att stödja cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för en mängd olika applikationer och är kompatibel med manuell användning eller med automatiserade cellsådd, matning och tvättsystem.
- Basolaterala åtkomstportar vid varje brunn möjliggör tillsats av media utan att ta isär cellodlingsplattan och mottagarfacket
- Apical assist skyddar cellmonoskiktet under manuell matning
- Fötterna på filterplattan höjer och skyddar cellmonoskiktet om matarfacket tas bort
- Vävnadskulturbehandlat membran främjar cellvidhäftning
- Upphöjda brunnskanter förbättrar tejpförseglingen
- Märkning med stora teckensnitt för användarens bekvämlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Med lock |
| Kulturområde | 0,7 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Insatssystem med flera brunnar |
| Räkna väl | 24 |
| För användning med (applikation) | Cellmigrering, invasion och kemotaxi och många andra cellbaserade applikationer |
| Inkluderar | 24-brunnars cellodlingsplatta, matarbricka med en brunnar, 24-brunnars mottagningsbricka, lock |
| Porstorlek | 5 μm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Visa mer |