Beskrivning
Patenterad montering är utformad för att stödja cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för en mängd olika applikationer och är kompatibel med manuell användning eller med automatiserade cellsådd, matning och tvättsystem.
- Basolaterala åtkomstportar vid varje brunn möjliggör tillsats av media utan att ta isär cellodlingsplattan och mottagarfacket
- Apical assist skyddar cellmonoskiktet under manuell matning
- Fötterna på filterplattan höjer och skyddar cellmonoskiktet om matarfacket tas bort
- Vävnadskulturbehandlat membran främjar cellvidhäftning
- Upphöjda brunnskanter förbättrar tejpförseglingen
- Märkning med stora teckensnitt för användarens bekvämlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Med lock |
| Kulturområde | 0,7 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Insatssystem med flera brunnar |
| Räkna väl | 24 |
| För användning med (applikation) | Cellmigrering, invasion och kemotaxi och många andra cellbaserade applikationer |
| Inkluderar | 24-brunnars cellodlingsplatta, matarbricka med en brunnar, 24-brunnars mottagningsbricka, lock |
| Porstorlek | 8μ m |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |