Läs mer
Merck Millicell™ Cellkulturinläggsplattor
Handla allt Merck Produkter
Typ:
96-brunnars mottagare och lock
Enbrunnars matarfack, 96-brunnars mottagningsfack och lock
Enbrunnsmatarfack och lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- För enklare pipettering och isolerad åtkomst
- Kan användas manuellt eller med automatiserade cellsådd, utfodring och tvättsystem
- Optimerad för att växa och upprätthålla cellmonoskikt med hög integritet
- Membranplattor har fötter för att höja plattan över arbetsytan när de tas isär från matarfacket för att minska risken för förorening i ett lager
- Tårdropsformade mottagarbrunnar eliminerar luftbubblor när plattorna sätts ihop
- Isopore membran är ett spåretsat skärmfilter av polykarbonat som rekommenderas för alla analyser där provet ses på membranets yta
Typ och antal komponenter varierar beroende på modell:
PSHT004R1 ingår
- En cellodlingsplatta med 96 brunnar
- En matarfack
- En 96-brunnars mottagare
- Ett lock
- Fem 96-brunnars kulturtallrikar
- Fem enbrunnars matarfack
- Fem lock
- Fem 96-brunnars cellodlingsplattor
- Tio 96-brunnars mottagare
- Fem lock
- Cellbifogning
- Cellkultur
- Celldifferentiering
- Narkotikatransport
- Permeabilitet
- Cellbaserade analyser
- Caco-2 cellkultur
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PCF |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Typ | Enbrunnars matarfack, 96-brunnars mottagningsfack och lock |
| För användning med (applikation) | Cellvidhäftning, cellodling, celldifferentiering, läkemedelstransport |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal Wells | 96 |