Läs mer
Merck Millicell™ Cellkulturinläggsplattor
Produktkod. p-4376345 Handla allt Merck Produkter
Typ:
96-brunnars mottagare och lock
Enbrunnars matarfack, 96-brunnars mottagningsfack och lock
Enbrunnsmatarfack och lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11700393
Brand: Merck PSHT004S5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att stödja celltillväxt och differentiering av endotel- och epitelcellinjer
  • För enklare pipettering och isolerad åtkomst
  • Kan användas manuellt eller med automatiserade cellsådd, utfodring och tvättsystem
  • Optimerad för att växa och upprätthålla cellmonoskikt med hög integritet
  • Membranplattor har fötter för att höja plattan över arbetsytan när de tas isär från matarfacket för att minska risken för förorening i ett lager
  • Tårdropsformade mottagarbrunnar eliminerar luftbubblor när plattorna sätts ihop
  • Isopore membran är ett spåretsat skärmfilter av polykarbonat som rekommenderas för alla analyser där provet ses på membranets yta
Typ och antal komponenter varierar beroende på modell:
PSHT004R1 ingår
  • En cellodlingsplatta med 96 brunnar
  • En matarfack
  • En 96-brunnars mottagare
  • Ett lock
PSHT004R5 ingår
  • Fem 96-brunnars kulturtallrikar
  • Fem enbrunnars matarfack
  • Fem lock
PSHT004S5 ingår
  • Fem 96-brunnars cellodlingsplattor
  • Tio 96-brunnars mottagare
  • Fem lock
  • Cellbifogning
  • Cellkultur
  • Celldifferentiering
  • Narkotikatransport
  • Permeabilitet
  • Cellbaserade analyser
  • Caco-2 cellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PCF
Porstorlek 0,4 μm
Typ Enbrunnsmatarfack och lock
För användning med (applikation) Cellvidhäftning, cellodling, celldifferentiering, läkemedelstransport
Kvantitet 5/Pk.
Sterilitet Sterila
Antal Wells 96