Läs mer
Merck Millicell™ Kulturtallriksinsats
Produktkod. 10126240 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameterfilter (metriskt).:
12 mm
30 mm
För användning med (utrustning):
6 Brunnsplatta
6-, 24-brunnsplattor
Höjd (metrisk):
5 mm
10,5 mm
13 mm
Kulturområde:
0,6 cm 2
4,2 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameterfilter (metriskt). För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Kulturområde Förpackningsstorlek
10126240 12 mm 6-, 24-brunnsplattor 10,5 mm 0,6 cm 2 Paket med 50
10094680 30 mm 6-, 24-brunnsplattor 5 mm 4,2 cm 2 Paket med 50
10412511 30 mm 6 Brunnsplatta 13 mm 4,2 cm 2 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10126240 Leverantör Merck Leverantörsnummer PICM01250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6137.77 SEK
    4222.00 SEK / Paket med 50
    Save 1915.77 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-10-2026
Designad för förbättrad celldifferentiering och utökade tillämpningar som involverar analytisk cellbiologi. Millicell™ Kulturplattinsatser innehåller PTFE Biopore™ membran med 0,4 m μporer. Färdiga att använda 30 eller 12 mm insatser för 6 och 24-brunnars plattor.
Mikroporösa, genomskinliga membran
  • Tillåt åtkomst till cellmonolager från både apikala och basolaterala domäner
  • Främja förbättrad cellvidhäftning, tillväxt och differentiering av bindningsberoende och suspensionskulturer
  • Hydrofilt PTFE Biopore™ membran för neural tillväxt och embryoutvecklingsarbete
  • Inert och tillåt upprepad visning av levande celler genom membranet
  • Lämplig för transport- och permeabilitetsstudier, samodling för cell-cellinteraktionsstudier, in vitro-toxicitetstestning, tumörcellsmetastasstudier och organotypiska kulturer
Färdiga insatser
  • Passar de flesta 6- eller 24-brunnars plattor och är lätt förberedda för SEM- och TEM-tekniker
  • Effektivt växtområde för skär med 12 mm diameter: 0,6 cm 2
  • Effektivt växtområde för skär med 30 mm diameter: 4,2 cm 2
  • Kompatibel med standard- och fluorescerande fläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 0,6 cm 2
Material Biopore PTFE
Porstorlek 0,4 μm
Typ Culture Insert
För användning med (utrustning) 6-, 24-brunnsplattor
Diameterfilter (metriskt). 12 mm
Höjd (metrisk) 10,5 mm
Sterilitet Sterila
Antal Wells 6, 24