Läs mer
Merck Millicell™ Kulturtallriksinsats
Produktkod. p-4895735 Handla allt Merck Produkter
Diameterfilter (metriskt).:
12 mm
30 mm
För användning med (utrustning):
24 Brunnsplatta
6 Brunnsplatta
Höjd (metrisk):
5 mm
10,5 mm
13 mm
Kulturområde:
0,6 cm 2
4,2 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10094680
Brand: Merck PICM0RG50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för förbättrad celldifferentiering och utökade tillämpningar som involverar analytisk cellbiologi. Millicell™ Kulturplattinsatser innehåller PTFE Biopore™ membran med 0,4 m μporer. Färdiga att använda 30 eller 12 mm insatser för 6 och 24-brunnars plattor.
Mikroporösa, genomskinliga membran
  • Tillåt åtkomst till cellmonolager från både apikala och basolaterala domäner
  • Främja förbättrad cellvidhäftning, tillväxt och differentiering av bindningsberoende och suspensionskulturer
  • Hydrofilt PTFE Biopore™ membran för neural tillväxt och embryoutvecklingsarbete
  • Inert och tillåt upprepad visning av levande celler genom membranet
  • Lämplig för transport- och permeabilitetsstudier, samodling för cell-cellinteraktionsstudier, in vitro-toxicitetstestning, tumörcellsmetastasstudier och organotypiska kulturer
Färdiga insatser
  • Passar de flesta 6- eller 24-brunnars plattor och är lätt förberedda för SEM- och TEM-tekniker
  • Effektivt växtområde för skär med 12 mm diameter: 0,6 cm 2
  • Effektivt växtområde för skär med 30 mm diameter: 4,2 cm 2
  • Kompatibel med standard- och fluorescerande fläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 4,2 cm 2
Material Biopore PTFE
Porstorlek 0,4 μm
Typ Culture Insert
För användning med (utrustning) 6 Brunnsplatta
Diameterfilter (metriskt). 30 mm
Höjd (metrisk) 5 mm
För användning med 6-, 24-brunnars plattor
Sterilitet Sterila
Antal Wells 6, 24