Läs mer
Merck Millicell™ Kulturtallriksinsats
Handla allt Merck Produkter
Diameterfilter (metriskt).:
12 mm
30 mm
För användning med (utrustning):
24 Brunnsplatta
6 Brunnsplatta
Höjd (metrisk):
5 mm
10,5 mm
13 mm
Kulturområde:
0,6 cm 2
4,2 cm 2
Förpackningsstorlek
Paket med 50
Beskrivning
Designad för förbättrad celldifferentiering och utökade tillämpningar som involverar analytisk cellbiologi. Millicell™ Kulturplattinsatser innehåller PTFE Biopore™ membran med 0,4 m μporer. Färdiga att använda 30 eller 12 mm insatser för 6 och 24-brunnars plattor.
Mikroporösa, genomskinliga membran
- Tillåt åtkomst till cellmonolager från både apikala och basolaterala domäner
- Främja förbättrad cellvidhäftning, tillväxt och differentiering av bindningsberoende och suspensionskulturer
- Hydrofilt PTFE Biopore™ membran för neural tillväxt och embryoutvecklingsarbete
- Inert och tillåt upprepad visning av levande celler genom membranet
- Lämplig för transport- och permeabilitetsstudier, samodling för cell-cellinteraktionsstudier, in vitro-toxicitetstestning, tumörcellsmetastasstudier och organotypiska kulturer
- Passar de flesta 6- eller 24-brunnars plattor och är lätt förberedda för SEM- och TEM-tekniker
- Effektivt växtområde för skär med 12 mm diameter: 0,6 cm 2
- Effektivt växtområde för skär med 30 mm diameter: 4,2 cm 2
- Kompatibel med standard- och fluorescerande fläckar
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 4,2 cm 2 |
| Material | Biopore PTFE |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Typ | Culture Insert |
| För användning med (utrustning) | 6 Brunnsplatta |
| Diameterfilter (metriskt). | 30 mm |
| Höjd (metrisk) | 5 mm |
| För användning med | 6-, 24-brunnars plattor |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal Wells | 6, 24 |