Läs mer
Merck Millicell™ Kulturtallriksinsats: PCF
Produktkod. 10044390 Handla allt Merck Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
12μ m
Höjd (metrisk):
10,5 mm
13 mm
Diameterfilter (metriskt).:
12 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Höjd (metrisk) Diameterfilter (metriskt). Förpackningsstorlek
10044390 0,4 μm 10,5 mm 12 mm Paket med 50
10360832 8μ m 10,5 mm 12 mm Paket med 50
10208100 0,4 μm 13 mm 30 mm Paket med 50
10218100 3 μm 10,5 mm 12 mm Paket med 50
10538822 12μ m 10,5 mm 12 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10044390 Leverantör Merck Leverantörsnummer PIHP01250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4997.15 SEK
    4383.53 SEK / Paket med 50
    Save 613.62 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Designad för förbättrad celldifferentiering och utökade tillämpningar som involverar analytisk cellbiologi
  • Mikroporösa membran tillåter tillgång till cellmonoskikt från både apikala och basolaterala domäner; främja förbättrad cellvidhäftning, tillväxt och differentiering av bindningsberoende och suspensionskulturer
  • Färdiga Milicell-insatser passar de flesta 6- eller 24-brunnars plattor och är lätta att förbereda för SEM- och TEM-tekniker; kompatibel med standard- och fluorescerande fläckar
  • Effektivt växtområde för skär med 12 mm diameter, 0,6 cm 2 ; och 4,2 cm 2 för skär med 30 mm diameter
  • Kräv 'inte en extracellulär matris för anknytningsberoende celler
  • Polystyrenhus; levereras steril och individuellt blisterförpackad
  • Använd vävnadsodlingsbehandlade polykarbonatmembran för användning i samodlingsapplikationer såväl som tumörcellinvasion och metastasstudier
Användningsområden:
Transport- och permeabilitetsstudier, samodling för cell-cell-interaktionsstudier, in vitro-toxicitetstestning, tumörcellsmetastasstudier och organotypiska kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 0,6 cm 2
Material Polykarbonat
Porstorlek 0,4 μm
För användning med (utrustning) 24 Brunnsplatta
Diameterfilter (metriskt). 12 mm
Höjd (metrisk) 10,5 mm
Sterilitet Sterila