Läs mer
Merck Millicell™ Kulturtallriksinsats: PCF
Produktkod. 10360832
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
12μ m
Höjd (metrisk):
10,5 mm
13 mm
Diameterfilter (metriskt).:
12 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Höjd (metrisk) Diameterfilter (metriskt). Förpackningsstorlek
10360832 8μ m 10,5 mm 12 mm Paket med 50
10208100 0,4 μm 13 mm 30 mm Paket med 50
10044390 0,4 μm 10,5 mm 12 mm Paket med 50
10218100 3 μm 10,5 mm 12 mm Paket med 50
10538822 12μ m 10,5 mm 12 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10360832 Leverantör Merck Leverantörsnummer PI8P01250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5015.00 SEK
    4368.37 SEK / Paket med 50
    Save 646.63 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Designad för förbättrad celldifferentiering och utökade tillämpningar som involverar analytisk cellbiologi
  • Mikroporösa membran tillåter tillgång till cellmonoskikt från både apikala och basolaterala domäner; främja förbättrad cellvidhäftning, tillväxt och differentiering av bindningsberoende och suspensionskulturer
  • Färdiga Milicell-insatser passar de flesta 6- eller 24-brunnars plattor och är lätta att förbereda för SEM- och TEM-tekniker; kompatibel med standard- och fluorescerande fläckar
  • Effektivt växtområde för skär med 12 mm diameter, 0,6 cm 2 ; och 4,2 cm 2 för skär med 30 mm diameter
  • Kräv 'inte en extracellulär matris för anknytningsberoende celler
  • Polystyrenhus; levereras steril och individuellt blisterförpackad
  • Använd vävnadsodlingsbehandlade polykarbonatmembran för användning i samodlingsapplikationer såväl som tumörcellinvasion och metastasstudier
Användningsområden:
Transport- och permeabilitetsstudier, samodling för cell-cell-interaktionsstudier, in vitro-toxicitetstestning, tumörcellsmetastasstudier och organotypiska kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 0,6 cm 2
Material Polykarbonat
Porstorlek 8μ m
För användning med (utrustning) 24 Brunnsplatta
Diameterfilter (metriskt). 12 mm
Höjd (metrisk) 10,5 mm
Sterilitet Sterila