Läs mer
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm-mätare och tillbehör
Produktkod. 11760363 Handla allt Merck Produkter
Produkttyp:
Fast testelektrod
Justerbar elektrod
Millicell Ers 2V Ohm Meter
Specialiserad elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11760363
Brand: Merck MERSSTX04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Mäter Transepitelial Electrical Resistance (TEER) hos epitelceller i kultur
Ger kvalitativ mätning av cellmonolagers hälsa och kvantativa mätningar av sammanflöde. Designad exklusivt för användning med celler odlade i Millicell™ Kulturtallriksinsats.
Använder AC ström för membranresistansmätningar, vilket ger en noll nettoladdning på celler och eliminerar negativa likströmseffekter på cellmembran. En silver/silverklorid (Ag/AgCI) pellet på varje elektrodspets mäter spänningen. På grund av den lilla storleken på elektroderna kan användaren enkelt mäta transepitelspänning och motståndet hos celler som odlas på mikroporösa membran.
Garanti
Elektroder och batterier garanteras endast i 30 dagar från det datum då kunden tar emot dessa varor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fast testelektrod
För användning med (utrustning) Millicell-96 cellkulturinläggsplattor
Längd (engelska) 7,3 tum
Längd (metrisk) 19 cm
För användning med (applikation) För att tillhandahålla kvalitativ mätning av cellmonolagers hälsa och kvantativa mätningar av sammanflöde
Höjd (engelska) 2,3 tum.
Höjd (metrisk) 6 cm
Hertz 12.5 Hz
Fuktighet 0 till 90 %
Inkluderar Millicell-ers2 levereras med mätare, batteri, stx01 elektrod, 1000w testelektrod, batteriladdare, specialiserade elektroder för millicell-96 brunnsplatta
Körtid 8 till 10 timmar.
Temperaturområde (engelska) 50° till 100 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 38 °C
Vikt (engelska) 3 lb.
Vikt (metrisk) 1.4 kg
Bredd (metrisk) 11 cm