Läs mer
Merck Millicell™ EZ Slides
Produktkod. 11705264 Handla allt Merck Produkter
Kulturområde:
0,7 cm 2 /brunn
1,7 cm 2 /brunn
Volym (metrisk) Fungerar:
0,2 till 0,7 ml/brunn
0,5 till 1,7 ml/brunn
Wells:
4
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
Produktkod. 11705264
Brand: Merck PEZGS0896
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla, fixa, färga och visa celler i en enhet
  • Polypropenbrunnar är resistenta mot de flesta fixativa —celler kan fixeras och färgas med brunnar som fortfarande är fästa
  • Brytbara flikar för enkel borttagning av brunnar, —inga verktyg krävs för att ta bort brunnar från objektglaset
  • Inget lim används för att fästa brunnar på objektglaset
  • Inga läckande brunnar
  • Upphöjda hörnkanter på locket underlättar stapling av flera enheter i inkubatorn
  • Icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Sterila
  • Objektglashållare (säljs separat) skyddar objektglaset från skador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ EZ Slide
Wells 8
Färg Klart
Well Material Polypropen
Kulturområde 0,7 cm 2 /brunn
Material lock Polystyren
Material Glas
Volym (metrisk) Fungerar 0,2 till 0,7 ml/brunn
För användning med (applikation) Förenkla din cellanalys genom att använda Millicell EZ SLIDE-glas för att odla, fixa, färga och se ditt prov allt i en enhet
Sterilitet Sterila