Läs mer
Merck Millicell™ EZ Slides
Produktkod. p-4909607 Handla allt Merck Produkter
Change view
Wells:
4
8
Kvantitet:
16 Pk.
96 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Kvantitet unitSize
11765254 8 16 Pk. Paket med 16
11755254 4 16 Pk. Paket med 16
11795254 4 96 Pk. Paket med 96
11705264 8 96 Pk. Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11765254 Leverantör Merck Leverantörsnummer PEZGS0816
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla, fixa, färga och visa celler i en enhet
  • Polypropenbrunnar är resistenta mot de flesta fixativa —celler kan fixeras och färgas med brunnar som fortfarande är fästa
  • Brytbara flikar för enkel borttagning av brunnar, —inga verktyg krävs för att ta bort brunnar från objektglaset
  • Inget lim används för att fästa brunnar på objektglaset
  • Inga läckande brunnar
  • Upphöjda hörnkanter på locket underlättar stapling av flera enheter i inkubatorn
  • Icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Sterila
  • Objektglashållare (säljs separat) skyddar objektglaset från skador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ EZ Slide
Wells 8
Färg Klart
Well Material Polypropen
Kulturområde 0,7 cm 2 /brunn
Material lock Polystyren
Material Glas
Volym (metrisk) Fungerar 0,2 till 0,7 ml/brunn
För användning med (applikation) Förenkla din cellanalys genom att använda Millicell EZ SLIDE-glas för att odla, fixa, färga och se ditt prov allt i en enhet
Sterilitet Sterila
Kvantitet 16 Pk.