Läs mer
Merck Millivac™ Minipump
Produktkod. 10450031 Handla allt Merck Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Förpackningsstorlek
10450031 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
1 options
Produktkod. 10450031 Leverantör Merck Leverantörsnummer XF5423050
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kompakta, underhållsfria pumpar som ger en konsekvent vakuumkälla för filtrering och andra laboratorieapplikationer
  • En patenterad membrandesign har minskat pumpens fotavtryck jämfört med konventionella modeller
  • Använda Millivac Minipump för att filtrera vatten och vattenlösningar
  • Ingen smörjning krävs
  • Inte explosionssäker
  • 4 mm ID slang
  • Mått: 22,6 x 9 x 14,1 cm, L x B x H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fraktvikt (engelska) 4.1 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1.9 kg
Inkluderar Slangkoppling
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Material Ryton (Pumphuvud), EPDM (Membran), Fluorelastomer (Ventiler)
Vikt (engelska) 4.1 lb.
Vikt (metrisk) 1.9 kg
Flödeshastighet 6 l/min.
Frekvens 50 Hz
Total höjd (engelska) 5,5 tum
Total höjd (metrisk) 14.1 cm
Total längd (engelska) 8,8 tum
Total längd (metrisk) 22.6 cm
Pumptyp Minipump
Användningsområden Filtrering
Spänning 230 V