Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analysplattor
Produktkod. 10164213 Handla allt Merck Produkter
Change view
Färg:
Klart
Vitt
Produkttyp:
MultiScreen Acceptorplatta
MultiScreen Tallrik
MultiScreen Transportmottagare filterplatta
MultiScreen-IP Filterplatta med Underdränering
MultiScreen-IP filterplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp unitSize
10164213 Klart MultiScreen-IP filterplatta Paket med 10
10741801 Klart MultiScreen-IP Filterplatta med Underdränering Paket med 50
11734694 Klart MultiScreen Tallrik Paket med 10
10278471 Vitt MultiScreen Acceptorplatta Varje
10513224 Klart MultiScreen Transportmottagare filterplatta Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10164213 Leverantör Merck Leverantörsnummer MAIPNTR10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahålla verktyg för att utföra studier med hög genomströmning av —ADME-processer, undersökning av adsorption, distribution, metabolism och utsöndring av potentiella läkemedel
Mångsidigt separationssystem kombinerar en mikroplatta med Millipores membranfiltrering för att förenkla och optimera läkemedelsupptäcktstekniker, biokemiska analyser och traditionell provberedning.
  • Användning med ett vakuumgrenrör, automatiserat vätskehanteringssystem eller scintillationsräknare för mikroplattor —kan utföras på en platta
  • Membran-till-platta-tätning säkerställer ingen reagensöverhörning och begränsad optisk överhörning Underdräneringsstödstrukturen tillåter att vätskevolymer upprätthålls under inkubationstider på upp till 21 dagar
  • Säkerställer också kvantitativ filtratöverföring till en mottagarplatta placerad i botten av grenröret
Val av filtermaterial
  • För applikationer med hög proteinbindning , använd plattor med Immobilon™ -P PVDF eller blandade cellulosaestrar För hög nukleinsyrabindning , använd plattor med blandade cellulosaestrar, glasfiber eller positivt laddade DEAE-membran För laddade biomolekylseparationer, välj mellan positivt laddade DEAE eller negativt laddade fosfocellulosamembran
  • För låg biomolekylbindning , använd plattor med hydrofil Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE eller polykarbonatmembran
  • För analyser som kräver lösningsmedelsresistens , använd plattor med hydrofila PTFE-membran
Varje mikroporöst membran interagerar distinkt med olika proteiner eller biomolekyler; därför kan det vara nödvändigt att testa olika membrantyper för varje analys.
†Inkluderar lock, filterplatta och mottagarplatta.
‡Inkluderar förlängt centrifugallock, filterplatta och mottagarplatta.
††Består av en 96-platshållare och en 96-brunnars mottagarplatta förladdad med Microcon YM-10 filterenheter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Membran Hydrofob PVDF
Array 8 x 12
Porstorlek 0,45μ m
Färg Klart
Produkttyp MultiScreen-IP filterplatta
Material Akryl
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) PAMPA