Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analysplattor
Produktkod. 10741801 Handla allt Merck Produkter
Change view
Färg:
Klart
Vitt
Produkttyp:
MultiScreen Acceptorplatta
MultiScreen Tallrik
MultiScreen Transportmottagare filterplatta
MultiScreen-IP Filterplatta med Underdränering
MultiScreen-IP filterplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp unitSize
10741801 Klart MultiScreen-IP Filterplatta med Underdränering Paket med 50
11734694 Klart MultiScreen Tallrik Paket med 10
10278471 Vitt MultiScreen Acceptorplatta Varje
10164213 Klart MultiScreen-IP filterplatta Paket med 10
10513224 Klart MultiScreen Transportmottagare filterplatta Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10741801 Leverantör Merck Leverantörsnummer MAIPN4550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18410.00 SEK
    16776.96 SEK / Paket med 50
    Save 1633.04 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahålla verktyg för att utföra studier med hög genomströmning av —ADME-processer, undersökning av adsorption, distribution, metabolism och utsöndring av potentiella läkemedel
Mångsidigt separationssystem kombinerar en mikroplatta med Millipores membranfiltrering för att förenkla och optimera läkemedelsupptäcktstekniker, biokemiska analyser och traditionell provberedning.
  • Användning med ett vakuumgrenrör, automatiserat vätskehanteringssystem eller scintillationsräknare för mikroplattor —kan utföras på en platta
  • Membran-till-platta-tätning säkerställer ingen reagensöverhörning och begränsad optisk överhörning Underdräneringsstödstrukturen tillåter att vätskevolymer upprätthålls under inkubationstider på upp till 21 dagar
  • Säkerställer också kvantitativ filtratöverföring till en mottagarplatta placerad i botten av grenröret
Val av filtermaterial
  • För applikationer med hög proteinbindning , använd plattor med Immobilon™ -P PVDF eller blandade cellulosaestrar För hög nukleinsyrabindning , använd plattor med blandade cellulosaestrar, glasfiber eller positivt laddade DEAE-membran För laddade biomolekylseparationer, välj mellan positivt laddade DEAE eller negativt laddade fosfocellulosamembran
  • För låg biomolekylbindning , använd plattor med hydrofil Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE eller polykarbonatmembran
  • För analyser som kräver lösningsmedelsresistens , använd plattor med hydrofila PTFE-membran
Varje mikroporöst membran interagerar distinkt med olika proteiner eller biomolekyler; därför kan det vara nödvändigt att testa olika membrantyper för varje analys.
†Inkluderar lock, filterplatta och mottagarplatta.
‡Inkluderar förlängt centrifugallock, filterplatta och mottagarplatta.
††Består av en 96-platshållare och en 96-brunnars mottagarplatta förladdad med Microcon YM-10 filterenheter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Membran Hydrofob PVDF
Array 8 x 12
Porstorlek 0,45μ m
Färg Klart
Produkttyp MultiScreen-IP Filterplatta med Underdränering
Material Akryl
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Avidinbiotinbindningar, DNA-bindande proteiner, proteinbindning, PAMPA
Kvantitet 50/Pk.