Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analysplattor för cellbaserade analyser
Produktkod. 10256102 Handla allt Merck Produkter
Change view
Porstorlek:
3 μm
5 μm
8μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek unitSize
10256102 3 μm Paket med 10
10486892 5 μm Paket med 10
10755614 8μ m Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10256102 Leverantör Merck Leverantörsnummer MAMIC3S10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjud format som gör att ett brett utbud av funktionella cellbaserade analyser och analyser av hela organismer kan utföras
Idealisk för cellviabilitet och proliferation, migration, invasion och kemotaxianalyser. Mångsidigt separationssystem kombinerar en mikroplatta med 'Millipores membranfiltrering för att förenkla och optimera läkemedelsupptäcktstekniker, biokemiska analyser och traditionell provberedning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Membran Polykarbonat
Array 8 x 12
Porstorlek 3 μm
Färg Klart
Material Styren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Vävnadskultur
Filtreringsområde 0,28 cm 2
För användning med (applikation) Migration, invasion och kemotaxi
Kvantitet 10/Pk.