Beskrivning
Idealisk för cellviabilitet och proliferation, migration, invasion och kemotaxianalyser. Mångsidigt separationssystem kombinerar en mikroplatta med 'Millipores membranfiltrering för att förenkla och optimera läkemedelsupptäcktstekniker, biokemiska analyser och traditionell provberedning.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Membran | Polykarbonat |
| Array | 8 x 12 |
| Porstorlek | 8μ m |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | MultiScreen-MIC-platta |
| Material | Styren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Vävnadskultur |
| Visa mer |