Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analysplattor för cellbaserade analyser
Produktkod. p-2363323 Handla allt Merck Produkter
Porstorlek:
3 μm
5 μm
8μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10256102
Brand: Merck MAMIC3S10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjud format som gör att ett brett utbud av funktionella cellbaserade analyser och analyser av hela organismer kan utföras
Idealisk för cellviabilitet och proliferation, migration, invasion och kemotaxianalyser. Mångsidigt separationssystem kombinerar en mikroplatta med 'Millipores membranfiltrering för att förenkla och optimera läkemedelsupptäcktstekniker, biokemiska analyser och traditionell provberedning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Membran Polykarbonat
Array 8 x 12
Porstorlek 3 μm
Färg Klart
Material Styren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Vävnadskultur
Filtreringsområde 0,28 cm 2
För användning med (applikation) Migration, invasion och kemotaxi
Kvantitet 10/Pk.