Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analysplattor för ELISPOT-analyser
Produktkod. 10146580 Handla allt Merck Produkter
Change view
Produkttyp:
MultiScreen HTS
MultiScreen HTS-IP med Underdrain
MultiScreen IP
MultiScreen-HA
MultiScreen-IP med Underdrain
Material:
Akryl
Polystyren
Membran:
Blandade cellulosaestrar
Hydrofob PVDF
Hydrofob PVDF med underdränering
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Material Membran unitSize
10146580 MultiScreen-IP med Underdrain Akryl Hydrofob PVDF med underdränering Paket med 10
10258100 MultiScreen-HA Polystyren Blandade cellulosaestrar Paket med 10
10307473 MultiScreen HTS-IP med Underdrain Akryl Hydrofob PVDF med underdränering Paket med 50
10402362 MultiScreen HTS Akryl Hydrofob PVDF Paket med 10
10532844 MultiScreen IP Akryl Hydrofob PVDF Paket med 10
10659303 MultiScreen IP Akryl Hydrofob PVDF Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10146580 Leverantör Merck Leverantörsnummer MAIPS4510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge optimala resultat i immunologiska ELISPOT-analyser (enzym-linked immunospot) genom att ge hög proteinbindningskapacitet med låg bakgrundsfärgning
  • Membran-till-platta-tätning säkerställer ingen reagensöverhörning och begränsad optisk överhörning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Ja
Membran Hydrofob PVDF med underdränering
Array 8 x 12
Porstorlek 0,45μ m
Produktlinje MultiScreen
Färg Klart
Produkttyp MultiScreen-IP med Underdrain
Material Akryl
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 0,28 cm 2
För användning med (applikation) ELISPOT-analyser
Kvantitet 10/Pk.