Description
Ge optimala resultat i immunologiska ELISPOT-analyser (enzym-linked immunospot) genom att ge hög proteinbindningskapacitet med låg bakgrundsfärgning
- Membran-till-platta-tätning säkerställer ingen reagensöverhörning och begränsad optisk överhörning.
Specifications
Specifications
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Ja |
| Membran | Blandade cellulosaestrar |
| Array | 8 x 12 |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Produktlinje | MultiScreen |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | MultiScreen-HA |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Show More |