Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analysplattor för ELISPOT-analyser
Produktkod. 10402362 Handla allt Merck Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Material:
Akryl
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Membran:
Blandade cellulosaestrar
Hydrofob PVDF
Hydrofob PVDF med underdränering
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Product Code. 10402362
missing translation for 'mfr': Merck MSIPS4W10
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ge optimala resultat i immunologiska ELISPOT-analyser (enzym-linked immunospot) genom att ge hög proteinbindningskapacitet med låg bakgrundsfärgning
  • Membran-till-platta-tätning säkerställer ingen reagensöverhörning och begränsad optisk överhörning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formatera 96 brunnar
Lock Ja
Membran Hydrofob PVDF
Array 8 x 12
Porstorlek 0,45μ m
Produktlinje MultiScreen
Färg Vitt
Produkttyp MultiScreen HTS
Material Akryl
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 0,28 cm 2
För användning med (applikation) ELISPOT-analyser
Kvantitet 10/Pk.