Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analysplattor för ELISPOT-analyser
Produktkod. p-2363279 Handla allt Merck Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Material:
Akryl
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Membran:
Blandade cellulosaestrar
Hydrofob PVDF
Hydrofob PVDF med underdränering
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 10258100
Brand: Merck MAHAS4510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge optimala resultat i immunologiska ELISPOT-analyser (enzym-linked immunospot) genom att ge hög proteinbindningskapacitet med låg bakgrundsfärgning
  • Membran-till-platta-tätning säkerställer ingen reagensöverhörning och begränsad optisk överhörning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Ja
Membran Blandade cellulosaestrar
Array 8 x 12
Porstorlek 0,45μ m
Produktlinje MultiScreen
Färg Klart
Produkttyp MultiScreen-HA
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 0,28 cm 2
För användning med (applikation) ELISPOT-analyser
Kvantitet 10/Pk.