Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analysplattor för provberedning
Produktkod. 10607891 Handla allt Merck Produkter
Change view
Porstorlek:
0,22μ m
0,45μ m
0,65μ m
1.2μ m
Färg:
Klart
Ogenomskinlig
Material:
ABS-plast
Barex
Styren
Kvantitet:
10/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Färg Material Kvantitet unitSize
10607891 0,22μ m Klart ABS-plast 10/Pk. Paket med 10
10470211 1.2μ m Klart Styren 50/Pk. Paket med 50
10370031 0,65μ m Klart Styren 50/Pk. Paket med 50
10711801 0,45μ m Klart Styren 10/Pk. Paket med 10
10054540 0,45μ m Ogenomskinlig Barex 50/Pk. Paket med 50
10658271 0,45μ m Klart Styren 50/Pk. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10607891 Leverantör Merck Leverantörsnummer MAGVS2210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5435.00 SEK
    4950.40 SEK / Paket med 10
    Save 484.60 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För isolering, rening och beredning av prover före testning i läkemedelsupptäcktsprocesser och protein- och DNA-tillämpningar
Formaten är lämpliga för avlägsnande av stora partiklar, hartsbaserade separationer, lösningsmedelstillämpningar och protein/DNA-koncentration eller rening. Mångsidigt separationssystem kombinerar en mikroplatta med Millipores membranfiltrering för att förenkla och optimera läkemedelsupptäcktstekniker, biokemiska analyser och traditionell provberedning.
  • Användning med ett vakuumgrenrör, automatiserat vätskehanteringssystem eller scintillationsräknare för mikroplattor —kan utföras på en platta
  • Membran-till-platta-tätning säkerställer ingen reagensöverhörning och begränsad optisk överhörning.
  • Säkerställer också kvantitativ filtratöverföring till en mottagarplatta placerad i botten av grenröret
Val av filtermaterial
  • För applikationer med hög proteinbindning , använd plattor med Immobilon™ -P PVDF eller blandade cellulosaestrar För hög nukleinsyrabindning , använd plattor med blandade cellulosaestrar, glasfiber eller positivt laddade DEAE-membran För laddade biomolekylseparationer, välj mellan positivt laddade DEAE eller negativt laddade fosfocellulosamembran
  • För låg biomolekylbindning , använd plattor med hydrofil Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE eller polykarbonatmembran
  • För analyser som kräver lösningsmedelsresistens , använd plattor med hydrofila PTFE-membran
Varje mikroporöst membran interagerar distinkt med olika proteiner eller biomolekyler; därför kan det vara nödvändigt att testa olika membrantyper för varje analys.
†MultiScreen HTS -versionen har ett försänkt underavlopp och stela sidoväggar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Membran Hydrofil PVDF
Array 8 x 12
Porstorlek 0,22μ m
Färg Klart
Produkttyp MultiScreen-GV-platta
Material ABS-plast
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 0,28 cm 2
För användning med (applikation) Provprep eller suspensionscellkultur, YAC-kultur
Kvantitet 10/Pk.