Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analyssystem Tillbehör: Matare/transportbrickor
Handla allt Merck ProdukterBeskrivning
Innehåller
(5) 96-brunnars matarbrickor; (5) transportbrickor med lock
- Med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 0,28 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Caco-2 cellkultur, cellbaserade analyser |
| Kvantitet | 5/förpackning |