Beskrivning
- Patenterad 96-brunnars enhet stöder epitelcelltillväxt och differentiering av Caco-2 och andra cellinjer
- Efter bildandet av ett differentierat Caco-2-monoskikt kan aggregatet användas för att mäta hastigheten för läkemedelstransport över Caco-2-cellbarriären
- Alla procedurer är utformade för att utföras i en enda enhet
- Apikala och basolaterala åtkomstportar möjliggör kontamineringsfri tillgång till celler, enkel matning och mediabyten och effektiv provanalys
- Ökad provgenomströmning jämfört med system med 24 brunnar
- Använd manuellt eller med automatiserade system
- Mångsidigt format med 96- eller enbrunnars matarbrickor
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Membran | Polyetentereftalat |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Porstorlek | 1 μm |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Millicell 96 Cellkulturplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |