Läs mer
Merck MultiScreen™ 96-brunnars analyssystem
Produktkod. 10727094 Handla allt Merck Produkter
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Vardera
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10727094 5/förpackning Paket med 5
10489173 Vardera Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727094 Leverantör Merck Leverantörsnummer PSRP004R5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29160.00 SEK
    26590.72 SEK / Paket med 5
    Save 2569.28 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför celltillväxt, matning och analys i en platta
  • Patenterad 96-brunnars enhet stöder epitelcelltillväxt och differentiering av Caco-2 och andra cellinjer
  • Efter bildandet av ett differentierat Caco-2-monoskikt kan aggregatet användas för att mäta hastigheten för läkemedelstransport över Caco-2-cellbarriären
  • Alla procedurer är utformade för att utföras i en enda enhet
  • Apikala och basolaterala åtkomstportar möjliggör kontamineringsfri tillgång till celler, enkel matning och mediabyten och effektiv provanalys
  • Ökad provgenomströmning jämfört med system med 24 brunnar
  • Använd manuellt eller med automatiserade system
  • Mångsidigt format med 96- eller enbrunnars matarbrickor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Membran Polyetentereftalat
Array 8 x 12
Porstorlek 1 μm
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 0,12 cm 2
För användning med (applikation) Cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för många celltillämpningar
Inkluderar 96-brunnars cellodlingsplatta, matarbricka med en brunnar, mottagarebricka med 96 brunnar, lock
Kvantitet 5/förpackning
Mått (L x B x H) 0,5 x 3,33 x 1,03 tum. (1,28 x 8,48 x 2,62 cm)
Längd (metrisk) 1.28 cm
Bredd (metrisk) 8.48 cm
Höjd (metrisk) 2.62 cm