Läs mer
Merck MultiScreen™ Tätningstejp
Produktkod. 10207820 Handla allt Merck Produkter
Färg:
Klart
Ogenomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10207820
Brand: Merck MATAHCL00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj mellan ogenomskinlig eller klar
  • Opak tätningstejp används för att täta μ100 L plåtbottnar inlästa TopCount™ instrument
  • Genomskinlig tätningstejp kan användas för att täta alla tillverkare' 300 μL tallrik toppar och tallrik bottnar för MicroBeta™ läsare
  • Förskuren i storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 100
För användning med (applikation) Används för att täta alla μtillverkares 300 L plåttoppar och plåtbottnar för MicroBeta™ läsare
Produkttyp Tätningstejp