Läs mer
Merck MultiScreen™ Tätningstejp
Handla allt Merck Produkter
Färg:
Klart
Ogenomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Opak tätningstejp används för att täta μ100 L plåtbottnar inlästa TopCount™ instrument
- Genomskinlig tätningstejp kan användas för att täta alla tillverkare' 300 μL tallrik toppar och tallrik bottnar för MicroBeta™ läsare
- Förskuren i storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ogenomskinlig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal per förpackning | 100 |
| För användning med (applikation) | Used to seal 100μL plate bottoms read in TopCount™ instruments |
| Produkttyp | Tätningstejp |