Läs mer
Merck MultiScreen™ Solvinert Filterplattor
Produktkod. 10031863 Handla allt Merck Produkter
Membran:
Hydrofilt PTFE
Hydrofob PTFE
Höjd (metrisk):
1.44 cm
1.46 cm
4.07 cm
Antal per förpackning:
10/Pk.
50
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 10031863
Brand: Merck MSRPN0410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerad för läkemedelsupptäcktstillämpningar. MultiScreen™ Solvinert Filterplattor är lösningsmedelskompatibla och har en unik design i ett stycke. 96-brunnars plattor finns i format med djupa brunnar (2 ml) (med eller utan förfilter) och standardformat (500 μL), med hydrofoba eller hydrofila membran.
  • Genomskinlig polyolefin bottenplatta erbjuder bred lösningsmedelskompatibilitet
  • Design i ett stycke eliminerar läckage och möjliggör förlängda inkubationer
  • Låg bindning och låga extraherbara ämnen
  • Inrymma vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga prover med kemiskt resistenta hydrofila eller hydrofoba membran
  • Polytetrafluoretylenmembran har 45 L μporer
  • Automationskompatibel
  • Tillgänglig i 96-brunnars djupbrunnsformat (2 ml) (med eller utan förfilter) och standardformat (500 μl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Membran Hydrofob PTFE
Array 8 x 12
Porstorlek 0,45μ m
Färg Klart
Produkttyp MultiScreen Solvinert Tallrik
Material Polyolefinsampolymer
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 0,28 cm 2
För användning med (applikation) Fastfassyntes och sanering, utfällning av protein på plattor, provåtervinning efter klyvning av förening i plattan, peptidsyntes
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Pk.
Längd (metrisk) 1.28 cm
Bredd (metrisk) 8.55 cm
Höjd (metrisk) 1.44 cm