Läs mer
Merck MultiScreen™HTS 8-Well Strips med Immobilon™ -P PVDF-membran
Produktkod. 10169794 Handla allt Merck Produkter
Change view
Produkttyp:
Mikroplatta 8-brunnars Strip
Stödram för mikroplattremsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10169794 Mikroplatta 8-brunnars Strip Paket med 10
10174073 Stödram för mikroplattremsor Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10169794 Leverantör Merck Leverantörsnummer M8IPS4510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12130.00 SEK
    11064.96 SEK / Paket med 10
    Save 1065.04 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Innehåller
Tolv 8-brunnars remsor i en stödram. Ytterligare stödramar finns även separat.
8-brunnars remsor möjliggör bearbetning av mindre än 96 prover på en gång
  • För ELISpot och proteinbindningsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Stripplåt
Array 1 x 8
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta 8-brunnars Strip
Material ABS-plast
Antal Wells 8
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) ELIspot och proteinbindningsanalyser
Kvantitet 10/Pk.