Innehåller
Tolv 8-brunnars remsor i en stödram. Ytterligare stödramar finns även separat.
- För ELISpot och proteinbindningsanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Strip Plate |
| Array | 1 x 8 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Stödram för mikroplattremsor |
| För användning med (utrustning) | 8-brunnars remsor |
| Material | ABS-plast |
| Antal Wells | 8 |
| Sterilitet | Sterila |