Läs mer
Merck MultiScreen™ Vacuum Manifold Basic Kit
Handla allt Merck Produkter
:
Grundsats för vakuumgrenrör
Beskrivning
Innehåller
Bas, standardring, packningspar, stödgaller, vakuummätare, ON/OFF-ventil, vakuumkontroll och extern slang
Filter för att dränera, standard flerbrunnsplatta, djupbrunnsplatta eller underdimensionerad platta
- Har inga inre delar utsatta för slitage eller skador
- Automationsvänlig robotarm —kan ta bort ring, komma åt plattan och sedan byta ut ring
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | HDPE Bas, nylon standardring med EPDM-packningar, stödgaller, FEP-fodrad Tygon™ slangar, ventiler och tryckmätare |
| Mått (L x B x H) | 4,8 x 6 x 2,59 tum. (12,2 x 15,2 x 6,6 cm) |
| Längd (metrisk) | 12.2 cm |
| Bredd (metrisk) | 15.2 cm |
| Höjd (metrisk) | 6.6 cm |