Läs mer
Merck Patch Test Kit
Produktkod. 10409850 Handla allt Merck Produkter
Change view
Typ:
Patch Test Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10409850 Patch Test Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10409850 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX6504730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39235.00 SEK
    36252.16 SEK / 1 uppsättningar
    Save 2982.84 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
De MilliporeSigma Patch Test Kit är en komplett lösning för fältbaserad insamling och analys av kolvätebaserade hydraulvätskor, bulkemikalier, pannvatten och smörjoljor. Den tillåter detektering av betydande förändringar i renlighet genom pålitlig, känslig, kolorimetrisk baserad analys.- Övervakar partikelföroreningar snabbt i kolvätebaserade hydraulvätskor, bulkkemikalier, pannvatten och smörjoljor - Filterfärgklassificering och partikelbedömningsskalor motsvarar erkända standardkontaminationsnivåer - Upptäcker signifikanta testresultat för renhetskänsliga filter och känsliga filter. 100 tester Funktioner och fördelar:• Innehåller tillräckligt med förbrukningsmaterial för 100 tester• Förvaras i ett lätt, lätt att bära fodral• Filterfärgklassificering och partikelbedömningsskalor motsvarar erkända standardkontaminationsnivåer Tillämpningar: Föroreningsanalys på fältet av kolvätebaserade hydraulvätskor, vatten, smörjoljor och relaterade produkterKit Katalognummer XX6504730 Patch Test Kit Komponenter PD1504700 PetriSlides0SMP0200 PetriSlides0SMP02 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 25 mm, vit, slät, 100SMWP04700 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 47 mm, vit, slät, 100XX6200006P Filtertång, trubbig ände, rostfritt stålXX6200035 Handvakuumpump, rostfritt stålXX6300120 Patch Test FilterhållareXX6504704 LösningsdoseringsflaskaXX6504707 Swinnex 25 mm med mottrycksskärmXX6504709 PVC-flaska, 120 mLXX6504710 Slang för vakuum, 1/8 tum, fluoroelastomerXX6504713 Naval Fluid Färgguide 1Reservdelar Klarsortering och filtreringXX20047001 Gastrattlås, XX220047 PTFEXX4004714 Låsringspackning, PTFEXX6300123 O-ring, 2-233, Buna-NXX6504708 Hållarstöd i rostfritt stål med bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Inkluderar Filterhållare, handpump, slang, provflaska, lösningsmedelsdoseringsflaska, pincett, std. bookle, PetriSlides, MF Millipore™ 47 och 25 mm filter
Typ Patch Test Kit
Bredd (engelska) 9,25 tum.
Bredd (metrisk) 23.49 cm
Höjd (engelska) 4,9 tum
Höjd (metrisk) 12.44 cm
Vikt (engelska) 91 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg
För användning med (utrustning) Patch Test Kit