Läs mer
Merck Tillbehör till Patch Test Kit
Produktkod. 10547651 Handla allt Merck Produkter
Change view
Typ:
Filterhållare
Filterhållarstöd med bas i rostfritt stål
Låsring packning
Lösningsmedelsdoseringsflaska
Naval Fluid Färgguide
Provflaska
Slang för vakuum
Trattlåsring
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10547651 Trattlåsring Varje
10707291 Låsring packning Paket med 5
10089840 Filterhållare Varje
10717481 Lösningsmedelsdoseringsflaska Varje
10747671 Provflaska Varje
10032473 Filterhållarstöd med bas i rostfritt stål Varje
10667493 Naval Fluid Färgguide Varje
10192061 Slang för vakuum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10547651 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX2004701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2465.00 SEK
    2150.00 SEK / Paket med 1
    Save 315.00 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
De MilliporeSigma Patch Test Kit är en komplett lösning för fältbaserad insamling och analys av kolvätebaserade hydraulvätskor, bulkemikalier, pannvatten och smörjoljor. Den tillåter detektering av betydande förändringar i renlighet genom pålitlig, känslig, kolorimetrisk baserad analys.- Övervakar partikelföroreningar snabbt i kolvätebaserade hydraulvätskor, bulkkemikalier, pannvatten och smörjoljor - Filterfärgklassificering och partikelbedömningsskalor motsvarar erkända standardkontaminationsnivåer - Upptäcker signifikanta testresultat för renhetskänsliga filter och känsliga filter. 100 tester Funktioner och fördelar:• Innehåller tillräckligt med förbrukningsmaterial för 100 tester• Förvaras i ett lätt, lätt att bära fodral• Filterfärgklassificering och partikelbedömningsskalor motsvarar erkända standardkontaminationsnivåer Tillämpningar: Föroreningsanalys på fältet av kolvätebaserade hydraulvätskor, vatten, smörjoljor och relaterade produkterKit Katalognummer XX6504730 Patch Test Kit Komponenter PD1504700 PetriSlides0SMP0200 PetriSlides0SMP02 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 25 mm, vit, slät, 100SMWP04700 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 47 mm, vit, slät, 100XX6200006P Filtertång, trubbig ände, rostfritt stålXX6200035 Handvakuumpump, rostfritt stålXX6300120 Patch Test FilterhållareXX6504704 LösningsdoseringsflaskaXX6504707 Swinnex 25 mm med mottrycksskärmXX6504709 PVC-flaska, 120 mLXX6504710 Slang för vakuum, 1/8 tum, fluoroelastomerXX6504713 Naval Fluid Färgguide 1Reservdelar Klarsortering och filtreringXX20047001 Gastrattlås, XX220047 PTFEXX4004714 Låsringspackning, PTFEXX6300123 O-ring, 2-233, Buna-NXX6504708 Hållarstöd i rostfritt stål med bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Patch Test Kit
Material Anodiserad aluminium
Typ Trattlåsring