Läs mer
Merck Pellicon™ XL-enheter
Produktkod. 10184739 Handla allt Merck Produkter
MWCO:
10 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
pH-intervall:
1 till 14
2 till 21
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10184739
Brand: Merck PXB010A50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Bruksanvisning och kvalitetscertifikat
Tangentiellt flödesfilter med liten volym
Designad för processutveckling och provberedning, med ett optimalt bearbetningsvolymintervall på 50 till 1000mL.
  • Sann linjär skalbarhet med samma flödesväg, kanallängd och kanalhöjd som andra etablerade Pellicon produkter
  • Kan arbeta med peristaltisk pump eller Labscale™ TFF-system Robust termoplastisk (polypropen) konstruktion
  • Kontrollerad kanalhöjd
  • Val av Biomax™ PES (polyetersulfon) eller Ultracel™ PLC (komposit regenererad cellulosa) membran
Koncentration och avsaltning av proteiner, buffertbyte, depyrogenering, klarning och beredning av material för kliniska prövningar.
Beställningsinfo
Förpackad en per kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Kassett
Material Polypropen
MWCO 10 kDa
Porstorlek 100μ m
Filtreringsområde 50 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening, analytisk provberedning
Inkluderar Bruksanvisning och kvalitetscertifikat
Max. Inloppstryck 80 psi vid 50 °C
pH-intervall 1 till 14
Kvantitet 1 förpackning
Återcirkulationshastighet 0,03 till 0,05 l/min.
Typ Pellicon XL ultrafiltreringsenhet
Volym (engelska) Fungerar 0,5 oz.
Volym (metrisk) Håll upp 3.2 mL
Volym (metrisk) Fungerar 15 mL
Mått (L x B) 7,4 x 1,2 tum. (18,8 x 3 cm)
Längd (engelska) 7,4 tum
Längd (metrisk) 18.8 cm
Bredd (engelska) 1,2 tum
Bredd (metrisk) 3 cm