Läs mer
Merck Pellicon™ XL-enheter
Produktkod. 11943926 Handla allt Merck Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
pH-intervall:
1 till 14
2 till 21
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO pH-intervall unitSize
11943926 5 kDa 1 till 14 Varje
10184739 10 kDa 1 till 14 Varje
12170212 30 kDa 1 till 14 Varje
11913916 50 kDa 1 till 14 Varje
15789048 300 kDa 1 till 14 Varje
13197494 30 kDa 2 till 21 Varje
12801666 10 kDa 2 till 21 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11943926 Leverantör Merck Leverantörsnummer PXB005A50
Innehåller
Bruksanvisning och kvalitetscertifikat
Tangentiellt flödesfilter med liten volym
Designad för processutveckling och provberedning, med ett optimalt bearbetningsvolymintervall på 50 till 1000mL.
  • Sann linjär skalbarhet med samma flödesväg, kanallängd och kanalhöjd som andra etablerade Pellicon produkter
  • Kan arbeta med peristaltisk pump eller Labscale™ TFF-system Robust termoplastisk (polypropen) konstruktion
  • Kontrollerad kanalhöjd
  • Val av Biomax™ PES (polyetersulfon) eller Ultracel™ PLC (komposit regenererad cellulosa) membran
Koncentration och avsaltning av proteiner, buffertbyte, depyrogenering, klarning och beredning av material för kliniska prövningar.
Beställningsinfo
Förpackad en per kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Kassett
Material Polypropen
MWCO 5 kDa
Porstorlek 100μ m
Filtreringsområde 50 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening, analytisk provberedning
Inkluderar Bruksanvisning och kvalitetscertifikat
Max. Inloppstryck 80 psi vid 50 °C
pH-intervall 1 till 14
Kvantitet 1 förpackning
Återcirkulationshastighet 0,03 till 0,05 l/min.
Typ Pellicon XL ultrafiltreringsenhet
Volym (engelska) Fungerar 0,5 oz.
Volym (metrisk) Håll upp 3.2 mL
Volym (metrisk) Fungerar 15 mL
Mått (L x B) 7,4 x 1,2 tum. (18,8 x 3 cm)
Längd (engelska) 7,4 tum
Längd (metrisk) 18.8 cm
Bredd (engelska) 1,2 tum
Bredd (metrisk) 3 cm