Läs mer
Merck Pellicon™ XL-enheter
Produktkod. 15789048 Handla allt Merck Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
pH-intervall:
1 till 14
2 till 21
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO pH-intervall unitSize
15789048 300 kDa 1 till 14 Varje
11943926 5 kDa 1 till 14 Varje
10184739 10 kDa 1 till 14 Varje
12170212 30 kDa 1 till 14 Varje
11913916 50 kDa 1 till 14 Varje
13197494 30 kDa 2 till 21 Varje
12801666 10 kDa 2 till 21 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15789048 Supplier Merck Supplier No. PXB300C50
Includes
Bruksanvisning och kvalitetscertifikat
Tangentiellt flödesfilter med liten volym
Designad för processutveckling och provberedning, med ett optimalt bearbetningsvolymintervall på 50 till 1000mL.
  • Sann linjär skalbarhet med samma flödesväg, kanallängd och kanalhöjd som andra etablerade Pellicon produkter
  • Kan arbeta med peristaltisk pump eller Labscale™ TFF-system Robust termoplastisk (polypropen) konstruktion
  • Kontrollerad kanalhöjd
  • Val av Biomax™ PES (polyetersulfon) eller Ultracel™ PLC (komposit regenererad cellulosa) membran
Koncentration och avsaltning av proteiner, buffertbyte, depyrogenering, klarning och beredning av material för kliniska prövningar.
Order Info
Förpackad en per kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Kassett
Material Polypropen
MWCO 300 kDa
Porstorlek 100μ m
Filtreringsområde 50 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening, analytisk provberedning
Inkluderar Bruksanvisning och kvalitetscertifikat
Max. Inloppstryck 80 psi vid 50 °C
pH-intervall 1 till 14
Kvantitet 1 förpackning
Återcirkulationshastighet 0,03 till 0,05 l/min.
Typ Pellicon XL ultrafiltreringsenhet
Volym (engelska) Fungerar 0,5 oz.
Volym (metrisk) Håll upp 3.2 mL
Volym (metrisk) Fungerar 15 mL
Mått (L x B) 7,4 x 1,2 tum. (18,8 x 3 cm)
Längd (engelska) 7,4 tum
Längd (metrisk) 18.8 cm
Bredd (engelska) 1,2 tum
Bredd (metrisk) 3 cm