Läs mer
Merck Millipore Petri Dishes and Petri-Pad™ Dishes
Available with or without absorbent pads
4885.00 SEK
Kräver: When using with liquid medium, add sterile absorbent pads (order Cat. No. AP10 045 S0, 47mm Sterile Pads; or AP10 045 S1, Millipore Pad Dispenser with Sterile Pads)
Produkter 1
Produktkod Brand dimType Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand dimType Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11993856
Visa dokument
Merck Millipore
PD20047S5
4885.00 SEK
Paket med 600
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
Beskrivning
Beskrivning
Available with or without absorbent pads
Petri Dishes
  • 47mm sterilized Petri dishes
  • Use with solid agar medium
  • Dishes are made of molded polystyrene
Petri-Pad Dishes
  • Presterilized disposable 47mm dishes preloaded with sterilized absorbent pads
  • Eliminate labor and cost of hand-loading pads and minimize contamination
  • Pads are pure cellulose
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer