Beskrivning
Kompatibel med aggressiva lösningsmedel. Förfilter av polypropen har hög smutshållande förmåga och lämpar sig för allmän förfiltrering och förfiltrering av lösningsmedel, avjoniserat vatten och reducering av biobelastning.
Förfilter av polypropen ger hög partikelretention, hög smutshållande förmåga och lågt tryckfall. De är designade för filtrering av organiska lösningsmedel, men de kan också användas - när de väl har väts ordentligt med alkohol - för filtrering av vattenhaltiga lösningar. Egenskaper och fördelar:• Kompatibel med aggressiva lösningsmedel• Förfilter har hög smutshållande kapacitet Användning: Allmän förfiltrering och klarning, lämplig för organiska lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Matarvattenkälla | Avjoniserat |
| Material | Polypropen |
| Porstorlek | 1.2μ m |
| Filtertyp | Vanlig |
| Hydrofobicitet | Hydrofobisk |
| Inkluderar | Lösningsmedel, avjoniserat vatten och minskning av biobelastning |
| Portäthet | 35 % |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 90 °C |
| Temperatur (metrisk) Drift | 90 °C |
| Visa mer |