Läs mer
Merck PureProteome™ Carboxy FlexiBind Magnetic Bead System
Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
10 mL
Partikelstorlek:
1 μm
2.5μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Anpassad generering av affinitetspärlor för bindning till målligand.
- Avancerad kemi kombinerat med hög yta ger fler bindningsställen för proteiner
- Partiklar synliga när de fäster på sidan av röret för snabb och enkel aspiration och fullständig buffertavlägsning
- Pärlor är immobiliserade på några sekunder
- Ökad kinetik för pärlproteinbindning möjliggör kortare inkubationer
- Betydligt billigare än konkurrenskraftiga magnetiska pärlor
Endast forskningsanvändning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Carboxy flexiBind Magnetisk pärlsystem |
| Kvantitet | 10 mL |
| Partikelstorlek | 2.5μm |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Immunfällningar, renande nukleinsyror, isolering av celler/organeller, protein-protein-interaktioner |
| Matris | Magnetiska kulor |